Learn More
Ratiolab™ Vaso de precipitados para orina de polipropileno
Código de producto. 10369182
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10369182 125 mL paquete de 500
15187073 60 mL paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10369182 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 5921182
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja muestras de orina en estos vasos de precipitados.Los vasos de precipitados de polipropileno para orina Ratiolab™ son ideales para el muestreo, transporte y almacenamiento de muestras sólidas, pastosas y líquidas.
  • Disponible en polipropileno (PP) o poliestireno (PS)
  • Prácticos frascos y vasos de precipitados multiuso
  • Ideal para la rutina clínica
  • Con tapa de rosca roja
  • Se suministra en envase individual, no estéril o estéril
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Cantidad 500 paq.
Capacidad (métrico) 125 mL
Tipo de producto Vaso de precipitados para orina