Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos universal
Código de producto. 11987994 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos (de 15 a 50 ml), Tubos (16 a 30 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11987994 Tubos (de 15 a 50 ml), Tubos (16 a 30 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 11987994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.30€
    43.43€ / paquete de 1
    Ahorro 22.87€
    34% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujete con firmeza una amplia variedad de tubos y recipientes. El soporte universal para tubos tiene compartimentos adaptables que pueden agrandarse o achicarse rápidamente para acomodar tubos de muchos tamaños. La gradilla de polipropileno resistente tiene asas grandes y referencias impresas para facilitar el uso y la manipulación.
  • Las aberturas ajustables admiten 12 tubos de tamaño similar.
  • Admite tubos de entre 15 mL y 50 mL (entre 16 mm y 30 mm de diámetro).
  • El tamaño de las aberturas se puede cambiar girando la perilla o insertando directamente el tubo.
  • Asas de tamaño generoso para fácil transporte.
  • Referencias impresas para una fácil identificación.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Morado
Admite Tubos (de 15 a 50 ml), Tubos (16 a 30 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 12
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 15 a 50 ml
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 194 mm
Longitud (imperial) 7,6 in
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 2 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 a 30 mm
Peso (imperial) 7,1 oz
Peso (métrico) 0,2 kg
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 51 mm
matriz, red, conjunto 4 x 3
Anchura (métrico) 140 mm