Descripción
- El polipropileno permite una visualización desobstruida de la muestra
- A prueba de fracturas y puede estar expuesta a temperaturas bajo cero
- Cuenta con tapones de rosca de polietileno resistentes a fugas que pueden retirarse o sellarse en una sola vuelta
- El tubo es autoportante con fondo cónico y graduaciones moldeadas
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanca |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Tapón de rosca blancos |
| Cantidad | 1000/Cs. |
| Graduated | Sí |
| Material del cierre | Polietileno |
| Altura (métrico) | 92 mm |
| Mostrar más |