Learn More
Ark Plas Products™ Conexión Luer macho roscado de polipropileno
Descripción
- Conector Luer de polipropileno natural
- Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
- Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
- Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con | Tubos flexibles o puertos de rosca |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -17 °C |
| Cantidad de embalaje | 25/paq. |
| Tamaño de puerto | UNF 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | 1/4-28 UNF |
| Color | Natural |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |