Learn More
BRAND™ Adaptadores de tubos rectos
Código de producto. 11858321 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de 3 a 5 mm y DI de 6 a 10 mm
DI de 6 a 10 mm y DI de 9 a 13 mm
De 3 a 5 mm de DI y de 9 a 13 mm de DI
Longitud global (métrico):
55 mm
59 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
11858321 DI de 3 a 5 mm y DI de 6 a 10 mm 55 mm 10 PCS
11878321 De 3 a 5 mm de DI y de 9 a 13 mm de DI 55 mm paquete de 10
11868321 DI de 6 a 10 mm y DI de 9 a 13 mm 59 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11858321 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 152605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.50€
    16.00€ / paquete de 10
    Ahorro 6.50€
    28% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. Los adaptadores de tubos rectos BRAND™ conectan tubos de diferentes diámetros.
  • Fabricados con polipropileno
  • Conectan tubos de diferentes diámetros
  • Translúcido
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud global (métrico) 55 mm
Para utilizar con DI de 3 a 5 mm y DI de 6 a 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Conectan tubos de diferentes diámetros internos
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Forma Recto
Color Translúcido