Learn More
Fisherbrand™ Caja de portaobjetos de 100 posiciones de polipropileno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- La caja de polipropileno moldeado tiene una capacidad para 100 portaobjetos en ranuras seguras
- La tapa con bisagra se cierra de forma segura mediante un gancho de cierre
- Incluye hoja de inventario de portaobjetos para facilitar la identificación
- Cajas apilables que incluyen pies para una máxima estabilidad
- Cajas resistentes sin revestimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 100 |
| Color | Rojo |
| El dispositivo tiene | 100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 210 x 169 x 37 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg. |
| Altura (métrico) | 37 mm |
| Incluye | Tarjeta de identificación de portaobjetos |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |