Learn More
Fisherbrand™ Caja de portaobjetos de 100 posiciones de polipropileno
Código de producto. 11771476 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11771476 Azul cada uno
11791476 Blanco cada uno
11781476 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11771476
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y transporte portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. La caja para portaobjetos de polipropileno de 100 posiciones Fisherbrand™ almacena 100 portaobjetos de tamaño estándar en una caja segura con una tapa con cierre de
  • La caja de polipropileno moldeado tiene una capacidad para 100 portaobjetos en ranuras seguras
  • La tapa con bisagra se cierra de forma segura mediante un gancho de cierre
  • Incluye hoja de inventario de portaobjetos para facilitar la identificación
  • Cajas apilables que incluyen pies para una máxima estabilidad
  • Cajas resistentes sin revestimiento
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 100
Color Azul
El dispositivo tiene 100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210 x 169 x 37 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.
Altura (métrico) 37 mm
Incluye Tarjeta de identificación de portaobjetos
Longitud (métrico) 210 mm
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 169 mm