Learn More
Sampling Systems™ Agitador de Polipropileno
Código de producto. 15829511 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15829511 1200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15829511 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8331P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este agitador es ideal para remover líquidos en un depósito o la tina en el laboratorio.
  • Resistente a productos químicos
  • Diseño higiénico de una pieza
  • Longitud de la aguja de 1200 mm
Especificaciones
Tipo de producto Agitador
Material Polipropileno
Modelo De una pieza
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Agitación de líquidos
Longitud (métrico) 1200 mm
Longitud de la hoja (métrico) 290 mm
Anchura (métrico) de la hoja 133 mm