Learn More
Gilac™ Cajas de refrigerador herméticas
Código de producto. 11704926
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,6 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11704926 2,5 L cada uno
11794306 0,6 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11704926 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G602220
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cajas herméticas para refrigerador brindan una excelente conservación del sabor y protección contra los olores externos.
  • 75 mm de alto
  • Disponible en diferentes anchos
  • El contenido se puede ver y reconocer
  • Se proporciona una tapa flexible y hermética
  • Fabricados con polipropileno
Especificaciones
Capacidad (imperial) 84,5 oz
Capacidad (métrico) 2,5 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Color del tapón Blanco
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapa hermética
Color Transparente
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alimentos
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Modelo Apilable
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a +194 °F (Contenedor), -15 °C a +5 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +90 °C (Recipiente), -15 °C a +60 °C (Tapa)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 220 x 75 mm
Longitud (métrico) 220 mm
Longitud (imperial) 8,7 in
Anchura (métrico) 220 mm
Anchura (imperial) 8,7 in
Altura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 3 in
Peso (métrico) 0,28 kg