Learn More
Vitlab™ Frascos con pulverizador de polipropileno
Código de producto. 12674970
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
850 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12674970 400 ml paquete de 5
10302611 400 ml 1 PCS
10463291 850 ml 1 PCS
15252509 850 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12674970 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 53510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.40€
    48.30€ / paquete de 5
    Ahorro 29.10€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina. Los frascos pulverizadores de polipropileno VITLAB™ disponen de un inserto de pulverizador con activación de bomba de accionamiento suave y estable y boquilla de pulverización ajustable.
  • Frascos pulverizadores de polipropileno blanco
  • La boquilla de pulverización se pueden regular desde el vapor más fino (nebulización) hasta un chorro líquido preciso
  • Intervalo: aprox. de 3 a 4 metros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 400 ml
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina
Material Polipropileno
N.° por paquete 5 Paq.
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de producto Frasco con pulverizador
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación