Learn More
Fisherbrand™ Caja de envío de portaobjetos de microscopio de polipropileno
Código de producto. 11714316 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11714316 19 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 11714316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.80€
    8.65€ / paquete de 25
    Ahorro 1.15€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga los portaobjetos a salvo y libres de daños. Los sobres de polipropileno para portaobjetos de microscopio incluyen ranuras de canal para evitar roturas.
  • Los contenedores de polipropileno admiten hasta cinco portaobjetos estándar (25 x 75 mm)
  • La pared interior cuenta canales de separación interiores para mantener los portaobjetos separados de manera segura y facilitar su extracción
  • La tapa se cierra de forma segura para mantener a salvo los portaobjetos.
  • Pack de 25
  • Las cajas de envío de apertura lateral miden 81 x 19 x 31 mm
  • Desechables
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Anchura exterior (métrico) 19 mm
Longitud (imperial) exterior 3,2 in
Anchura exterior (imperial) 0,7 in
Incluye Canales ranurados
Longitud (métrico) exterior 81 mm
Color Natural
Altura exterior (imperial) 1,2 in
Tipo Kit de transporte de portaobjetos
Altura exterior (métrico) 31 mm
Dimensions (LxWxH) 81 x 19 x 31 mm
Capacidad 5 portaobjetos