Learn More
Fisherbrand™ Caja de envío de portaobjetos de 2 posiciones de polipropileno
Código de producto. 11745088 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
68 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11745088 68 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 11745088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.50€
    11.44€ / paquete de 25
    Ahorro 10.06€
    46% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene o envíe dos portaobjetos estándar con confianza. El sobre para portaobjetos de polipropileno de 2 posiciones tiene ranuras contiguas en una carcasa resistente de polipropileno. Los cierres grandes de fácil uso proporcionan un almacenamiento seguro. Las cajas de envío desechables están disponibles en una amplia variedad de colores para facilitar la codificación.
  • Los protectores admiten dos diapositivas estándar: 1 x 3 in o 25 x 75 mm
  • Las tapas grandes y fáciles de cerrar garantizan que los portaobjetos se mantengan a salvo en la caja de envío.
  • Los portaobjetos se colocan en horizontal en canales separados para evitar el contacto o cambio de los mismos.
  • Diversidad de colores para facilitar la codificación
  • 25 cajas de envío desechables por paquete
Especificaciones
Anchura exterior (métrico) 68 mm
Longitud (imperial) exterior 3,7 in
Anchura exterior (imperial) 2,7 in
Longitud (métrico) exterior 93 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos estándar de microscopio
Color Varios
Altura exterior (imperial) 0,2 in
Tipo Kit de transporte de portaobjetos
Altura exterior (métrico) 5 mm
Dimensions (LxWxH) 3,7 x 2,7 x 0,2 in (93 x 68 x 5 mm)
Capacidad 2 portaobjetos