Descripción
- Estos adaptadores, que permiten un montaje y desmontaje sencillos de instalaciones sanitarias, son adecuados para la conexión de un racor Tri-Clamp™ a tubos flexibles con el adaptador para tubo dentado
- Aunque ambos materiales pueden esterilizarse en autoclave, el PVDF tolera altas temperaturas mejor que el PP y funcionará de manera más consistente después de varios procesos de esterilización en autoclave.
- Las abrazaderas y juntas necesarias para un sistema completo se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Encaja en abrazaderas de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos con D.I. de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -9 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 paquete |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
| Tipo de producto | Adaptador dentado sanitario |