Learn More
Kartell™ Soportes de matraces de fondo redondo de polipropileno
Código de producto. 10479022
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10479022 160 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10479022 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0027100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    8.93€ / paquete de 1
    Ahorro 1.07€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor solidez y resistencia térmica. Los soportes para matraces de fondo redondo de polipropileno Kartell™ sujetan de forma segura matraces calientes sin dañar el soporte.
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor solidez y resistencia térmica. Los soportes para matraces de fondo redondo de polipropileno Kartell™ sujetan de forma segura matraces calientes sin dañar el soporte.
  • Los escalones internos proporcionan soporte para matraces de diferentes tamaños de hasta 10 l
  • Admite matraces calientes de hasta 100°C (120°C para periodos cortos)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Forma Redondo
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Diámetro exterior (métrico) 160 mm
Tipo de producto Soporte de matraz de fondo redondo
Altura (métrico) 49 mm