Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno para viales para muestreadores automáticos
Código de producto. 11767746 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
200 x 105 x 17mm
230 x 117 x 28mm
Para utilizar con (equipo):
Viales de 1,5 ml
Viales de 4 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11767746 200 x 105 x 17mm Viales de 1,5 ml cada uno
12672495 230 x 117 x 28mm Viales de 4 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11767746
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de viales de polipropileno son resistentes a la mayoría de disolventes.
  • Gradilla para viales
  • 50 posiciones
  • Azul
  • Apilable
  • Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Material Polipropileno
Posiciones 50
Para utilizar con (equipo) Viales de 1,5 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 105 x 17mm
Tipo de producto Rack para viales