Learn More
Beschreibung
- El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
- Robusto, muy transpirable 50 g/m² SMS material
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de dos paneles
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Tipo de campana extractora | 2 paneles |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?