Learn More
Cole-Parmer™ Vial de COT prelimpiado de EPA
Código de producto. 12137770 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
40 ml
Tamaño de la unidad:
80 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12137770 40 ml 80 PCS
1 options
Código de producto. 12137770 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0375620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    512.45€ / paquete de 80
    Ahorro 132.55€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos viales para aplicaciones de salas limpias. Los viales de COT prelimpiados de EPA Cole-Parmer™ están fabricados con borosilicato transparente e incluyen tapón con orificio de polipropileno blanco y septum de PTFE/silicona.
  • Certificado y trazable según las “buenas prácticas de fabricación” (GMP)
  • Incluye certificado de análisis
  • Envasado en una funda de plástico antiestática y ranurada en C
  • Prelimpiado y con certificación de carbono orgánico total (COT) en < 10 ppb.
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 40 ml
N.º por caja 80/Paq.