Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno para polvo
Código de producto. 17430134 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Altura (métrico):
26 mm (tubo)
28 mm (tubo)
Tubo de 42 mm
Tubo de 48 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17430134 150 mm Tubo de 42 mm paquete de 5
11633139 80 mm 26 mm (tubo) paquete de 20
17400134 80 mm 26 mm (tubo) paquete de 10
11653139 120 mm 28 mm (tubo) cada uno
17420134 120 mm 28 mm (tubo) paquete de 10
10748431 150 mm Tubo de 42 mm 1 PCS
10777591 180 mm Tubo de 48 mm 1 PCS
17490124 65 mm 26 mm (tubo) paquete de 10
11623139 65 mm 26 mm (tubo) paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17430134 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 148040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.75€
    27.60€ / paquete de 5
    Ahorro 11.15€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
  • Con tubo ancho y corto
  • Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 150 mm
Diámetro del tubo (métrico) 31 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) Tubo de 42 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Translúcido
Tipo de producto Embudo para polvo