Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno para polvo
Código de producto. 17400134 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Altura (métrico):
26 mm (tubo)
28 mm (tubo)
Tubo de 42 mm
Tubo de 48 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
17400134 80 mm 26 mm (tubo) paquete de 10
11633139 80 mm 26 mm (tubo) paquete de 20
11653139 120 mm 28 mm (tubo) cada uno
17420134 120 mm 28 mm (tubo) paquete de 10
17430134 150 mm Tubo de 42 mm paquete de 5
10748431 150 mm Tubo de 42 mm 1 PCS
10777591 180 mm Tubo de 48 mm 1 PCS
17490124 65 mm 26 mm (tubo) paquete de 10
11623139 65 mm 26 mm (tubo) paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17400134 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 148025
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
  • Con tubo ancho y corto
  • Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 23 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 26 mm (tubo)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Translúcido
Longitud del tubo (métrico) 26 mm
Cantidad 20/paq.
Tipo de producto Embudo para polvo