Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno para tubos emergentes
Código de producto. 12693466 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rosa
Verde
Admite:
Tubos (15 mL), Tubos (50 mL), Tubos (17 mm), Tubos (30 mm)
Tubos (15 ml), Tubos (17 mm)
Tubos (50 ml)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite Tamaño de la unidad
12693466 Morado Tubos (15 ml), Tubos (17 mm) paquete de 2
12603476 Verde Tubos (50 ml) paquete de 2
12269309 Rosa Tubos (15 mL), Tubos (50 mL), Tubos (17 mm), Tubos (30 mm) paquete de 2
11710634 Azul Tubos (15 mL), Tubos (50 mL), Tubos (17 mm), Tubos (30 mm) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
No se recomiendan para la esterilización en autoclave.
Código de producto. 12693466
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No se recomiendan para la esterilización en autoclave.
Se abre y fija en su lugar con facilidad para un uso rápido. Polipropileno Pop-Up Los soportes para tubos proporcionan ahorro de espacio y almacenamiento compacto para tubos de 15 y/o 50 ml.
  • Fabricada con polipropileno
  • Fácil de abrir – fácil de cerrar
  • Diseñada para ayudar a organizar los tubos de 15 y 50 ml
  • La rejilla impresa contribuye a una obtención rápida
  • Gradillas apiladas en posición abierta o cerrada
  • Ahorra espacio cuando no se están usando las gradillas
  • No se recomienda la esterilización en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Morado
Admite Tubos (15 ml), Tubos (17 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 45
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 15 ml
Cantidad 2/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 255 x 137 x 72 mm
Longitud (métrico) 255 mm
Longitud (imperial) 10 in
Altura (imperial) 2,8 in
Diámetro de la abertura (métrico) 17 mm
Peso (métrico) 1 kg
Incluye Rejilla impresa
Tipo de producto Gradilla para tubos plegable
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 72 mm
matriz, red, conjunto 5 x 9
Anchura (métrico) 137 mm