Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno para tubos emergentes
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeskrivelse
- Fabricada con polipropileno
- Fácil de abrir – fácil de cerrar
- Diseñada para ayudar a organizar los tubos de 15 y 50 ml
- La rejilla impresa contribuye a una obtención rápida
- Gradillas apiladas en posición abierta o cerrada
- Ahorra espacio cuando no se están usando las gradillas
- No se recomienda la esterilización en autoclave
Tekniske data
Tekniske data
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Rosa |
| Admite | Tubos (15 mL), Tubos (50 mL), Tubos (17 mm), Tubos (30 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 12 y 21 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 15 y 50 ml |
| Cantidad | 2/paq. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?