Learn More
Fisherbrand™ Pipeta de polipropileno Finntip™
Código de producto. 11567462 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1000 a 5000 μL
De 2000 to 10.000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11567462 De 2000 to 10.000 μl paquete de 100
11527462 De 1000 a 5000 μL paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11567462
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas Finntip™ de polipropileno Fisherbrand™ son perfectas para pipetas monocanal o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
  • Manipulación óptima gracias a su forma estable
  • Esterilizable en autoclave
  • Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
  • Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
  • Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
  • Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
  • Volúmenes de punta orientados a la práctica
  • Aeroject™ Puntas con filtros especiales de PE-HD hidrófobo como
  • Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
  • Apta para todos los tipos de pipeta más utilizados
Especificaciones
Volumen (métrico) De 2000 to 10.000 μl
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Línea de productos FinnTip