Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos
Código de producto. 11958014 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Verde, Morado, Amarillo, Naranja
Natural
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11958014 Azul paquete de 5
11728174 Azul, Verde, Morado, Amarillo, Naranja paquete de 5
11738174 Natural paquete de 5
11978014 Amarillo 5 PCS
11968014 Verde paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11958014
Edge
Invierta la gradilla para almacenar un tamaño de microtubo diferente. Los soportes reversibles para microtubos de 96 pocillos incluyen pestañas fáciles de agarrar para una manipulación y almacenamiento seguros.
  • Fabricados en polipropileno
  • Matriz estándar de 8 × 12
  • Las lengüetas de cada extremo de la gradilla encajan la tapa en su sitio
  • Pocillos de 0,5 ml separados por líneas moldeadas para facilitar su visualización
  • Los anillos elevados de alrededor de los pocillos de 1,5 a 2,0 ml facilitan la retirada de tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Microtubos (0,5 ml), Tubos de microcentrífugas (1,5 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 96/lateral
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga de 1,5 a 2 ml y 0,5 ml
Dimensiones (L x An) 246 x 121 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 246 x 121 x 25 mm
Longitud (métrico) 246 mm
Longitud (imperial) 9,7 in
Anchura (imperial) 4,8 in
Altura (imperial) 2 in
Incluye Anillos elevados, tapas
Tipo de producto Gradilla para tubos de microcentrífuga 2 en 1
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 25 mm
matriz, red, conjunto 8 x 12
Anchura (métrico) 121 mm