Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El Bastidor de Tubos Reversible de 96 Pozos tiene pestañas fáciles de agarrar para manipular y almacenar muestras. Aloja 96 pozos para tubos de 0,5 mL en un lado y 96 pozos para tubos de 1,5/2,0 mL en el lado inverso
- Nuevos colores vibrantes
- Los anillos elevados de alrededor de los pocillos de 1,5 a 2,0 ml facilitan la retirada de tubos
- Líneas de cuadrícula moldeadas con pozos de 0,5 mL separados por líneas de cuadrícula moldeadas, lo que facilita su visibilidad
Función óptima e identificación
- Pozos dispuestos en una matriz estándar de 8 x 12
- Las líneas moldeadas dentro de la cuadrícula separan los pozos de 0,5 mL, lo que los hace más fáciles de ver
- Los anillos elevados alrededor de los pozos de 1,5 mL/2,0 mL facilitan la extracción de los tubos
- Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
Tapa segura
- La tapa translúcida se acopla a las pestañas del rack para un almacenamiento seguro y visible
- Lo suficientemente espaciosa para la mayoría de tubos de microcentrífuga con tapa de rosca
- Apilables, ahorrando espacio valioso
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Admite | Microtubos (0,5 ml), Tubos de microcentrífugas (1,5 a 2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 96/lateral |
| Forma | Esquinas redondeadas rectangulares |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de centrífuga de 1,5 a 2 ml y 0,5 ml |
| Mostrar más |