Descripción
- Diseño compacto
- Dispuesto en una cuadrícula alfanumérica de 8 x 12
- Capacidad para 96 los tubos en posición vertical y segura
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Varios |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de tiras de PCR de 0,2 ml y tubos para el procesamiento de muestras |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 88,9 x 127 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 88,9 × 127 × 34,92 mm |
| Longitud (métrico) | 88,9 mm |
| Show More |