Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta natural de polipropileno Makro II
Código de producto. 11557462 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1000 a 5000 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11557462 De 1000 a 5000 μL paquete de 300
1 options
Código de producto. 11557462
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas puntas de pipeta con todas las pipetas disponibles en el mercado. Las puntas de pipeta natural de polipropileno Makro II Fisherbrand™ incluyen una elevada calidad y precisión uniformes, un ajuste perfecto para micropipetas manuales o e
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
  • Manipulación óptima gracias a su forma estable
  • Esterilizable en autoclave
  • Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
  • Disponible preesterilizada y sin esterilizar
  • Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
  • Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
  • Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1000 a 5000 μL
Color Natural
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sartorius Biohit, Labmate, Socorex
Línea de productos Makro II