Descripción
Almacenamiento seguro para microtubos y viales criogénicos
- Almacena microtubos o viales criogénicos de 1,5 a 2,0 ml
- Cada pozo tiene un diámetro de 12,3 mm
- Opción de 50 pocillos ideal para el almacenamiento de muestras o de estudios de caso
- Opción de 100 pocillos ideal para mayores requisitos de almacenamiento
Construcción fácil de usar
- Tapa de apertura sencilla con bisagras de tres puntos y un cierre a presión para un cierre seguro de la tapa
- Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
- Líneas de cuadrícula moldeadas en la tapa y coordenadas impresas en la base y la caja
- Disponible en colores variados o tono natural para una clasificación fácil
- Las cajas planas y resistentes se apilan con facilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Admite | Tubos de microcentrífugas (1,5 a 2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 100 |
| Forma | Cuadrado |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Mostrar más |