Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de microtubos de polipropileno
Código de producto. 11700344 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
50
100
Color:
Azul, Verde, Naranja, Morado, Amarillo
Natural
Varios
matriz, red, conjunto:
10 x 10
5 x 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Color matriz, red, conjunto Tamaño de la unidad
11700344 100 Azul, Verde, Naranja, Morado, Amarillo 10 x 10 paquete de 5
11704316 50 Natural 5 x 10 paquete de 5
10707992 50 Varios 5 x 10 paquete de 5
11790334 100 Natural 10 x 10 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11700344
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene microtubos de 1,5 a 2,0 ml en cajas seguras. La caja de almacenamiento de microtubos de polipropileno Fisherbrand™ incluye una tapa de apertura fácil y cierre seguro, con líneas de cuadrícula moldeadas y coordenadas impresas para facilitar su identificación. Estas cajas son de color natural y están fabricadas con polipropileno resistente y esterilizable en autoclave.
Almacenamiento seguro para microtubos y viales criogénicos
  • Almacena microtubos o viales criogénicos de 1,5 a 2,0 ml
  • Cada pozo tiene un diámetro de 12,3 mm
  • Opción de 50 pocillos ideal para el almacenamiento de muestras o de estudios de caso
  • Opción de 100 pocillos ideal para mayores requisitos de almacenamiento
Construcción fácil de usar
  • Tapa de apertura sencilla con bisagras de tres puntos y un cierre a presión para un cierre seguro de la tapa
  • Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
  • Líneas de cuadrícula moldeadas en la tapa y coordenadas impresas en la base y la caja
  • Disponible en colores variados o tono natural para una clasificación fácil
  • Las cajas planas y resistentes se apilan con facilidad
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul, Verde, Naranja, Morado, Amarillo
Admite Tubos de microcentrífugas (1,5 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 100
Forma Cuadrado
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Para utilizar con (equipo) Tubos de microcentrífuga
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 5/Paq.
Longitud (métrico) 141 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,3 mm
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 57 mm
matriz, red, conjunto 10 x 10
Anchura (métrico) 151 mm