Learn More
Fisherbrand™ Cajas de portaobjetos de 50 posiciones de ABS coloreado
Código de producto. 11781486 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11781486 Blanco cada uno
11731486 Azul cada uno
11771486 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11781486
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y transporte 50 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Fisherbrand™ Las cajas de colores para portaobjetos de ABS de 50 places contienen portaobjetos de microscopio estándar en ranuras numeradas y ranuradas. También proporc
  • La caja moldeada rígida sujeta de forma segura los portaobjetos en hendiduras ranuradas
  • Caja de ABS duradera con forro de corcho
  • Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja de inventario de portaobjetos
  • Caja de fácil apertura con cubierta abisagrada con un cierre de pulgar
  • Las cajas apilables incluyen pies para una estabilidad máxima
Especificaciones
Tipo Cajas de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 50
Tipo de tapón Cierre de pasador
Color Blanco
Compartimentos 50
Descripción Caja para portaobjetos de microscopio Fisherbrand Premium
El dispositivo tiene 50 portaobjetos de microscopio (25 x 75 mm o 1 x 3 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 209 x 86 x 35 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento o transporte seguro de portaobjetos de microscopio (25 x 75 mm)
Altura (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 35 mm
Incluye Hoja de inventario de portaobjetos
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 209 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material ABS
Cantidad 1 caja
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 3,4 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 86 mm
Material de revestimiento Corcho