Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno sin tapón
Código de producto. 11538252 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11538252 1,5 ml paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11538252
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para microcentrífuga para una gran variedad de aplicaciones. Los tubos para microcentrífuga de polipropileno Fisherbrand™ sin tapón son ideales para las necesidades de manipulación en las que un tapón a presión puede interferir.
  • Cónicos
  • 1,5 ml
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Natural
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
N.° por paquete 1000/Paq.
Envase 1000/Paq.