Learn More
Bel Art™ Gradillas reversibles para tubos de microcentrífuga de 96 pocillos, colores surtidos
Código de producto. 15161403 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15161403 Varios paquete de 5
1 options
Código de producto. 15161403 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor 0673609
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos soportes para tubos de microcentrífuga reversibles de 96 pocillos en colores surtidos pueden soportar temperaturas de hasta -80 °C (-112 °F).
  • Esterilizables en autoclave.
  • Garantía de 3 meses.
  • Un lado de este soporte de polipropileno (PP) está diseñado para contener tubos de microcentrífuga de 0,5 mL.
  • El otro lado contiene tubos de 1,5 a 2,0 ml.
  • Soporta temperaturas de hasta -80 °C (-112 °F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Varios
Admite Microtubos (96)
Material Polipropileno
Cantidad 5 paquetes
Intervalo de temperatura (métrico) -112 °F
Dimensiones (L x An) 212,72 x 114,3mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 212,72 x 114,3 x 26,98mm
Longitud (métrico) 212,72 mm
Longitud (imperial) 8,4 in
Anchura (imperial) 4,5 in
Altura (imperial) 1,1 in
Tipo de producto Rack para tubos de microcentrífuga
Altura (métrico) 26,98 mm
Anchura (métrico) 114,3 mm