Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para microtubos de polipropileno
Código de producto. 11968074 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Natural
Rojo
Rosa
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11968074 Azul paquete de 5
11728084 Varios paquete de 5
11978074 Verde paquete de 5
11720344 Natural paquete de 5
11908084 Naranja paquete de 5
11988074 Rosa paquete de 5
11918084 Rojo paquete de 5
11998074 Amarillo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11968074
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guarde microtubos de 1,5 a 2,0 ml en gradillas codificadas por colores. El soporte para microtubos de polipropileno permite almacenar hasta 80 viales con tapa de rosca para uso en mesa de trabajo, almacenamiento o transporte de muestras. Las gradillas codificadas por colores incluyen coordenadas moldeadas y asas para facilitar la manipulación. Esterilizables en autoclave y aptas para congelación.
Popular gradilla estilo fracción-colector-placa
  • Admite 80 microtubos con tapón de rosca o viales criogénicos en pocillos de 1 mm de diámetro.
  • Almacena tubos de 1,5 a 2,0 ml en una disposición compacta (matriz de 5 x 16)
  • Codificada por colores para identificar fácilmente los procedimientos de laboratorio o técnicos individuales
  • Coordenadas moldeadas para facilitar la organización y la ubicación
  • Fabricada con polipropileno resistente con asas moldeadas para facilitar la manipulación
  • Esterilizables en autoclave y aptas para congelación
Especificaciones
Cierre incluido No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Microtubos (1,5 a 2 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 80
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento en congeladores
Para utilizar con (equipo) Tubos de microcentrífuga
N.° por paquete 5 paquetes
Cantidad 5 paquetes
Longitud (métrico) 225 mm
Longitud (imperial) 8,9 in
Anchura (imperial) 2,6 in
Altura (imperial) 1,1 in
Diámetro del pocillo (métrico) 11 mm
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 28 mm
matriz, red, conjunto 5 x 16
Anchura (métrico) 67 mm