Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para microtubos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Popular gradilla estilo fracción-colector-placa
- Admite 80 microtubos con tapón de rosca o viales criogénicos en pocillos de 1 mm de diámetro.
- Almacena tubos de 1,5 a 2,0 ml en una disposición compacta (matriz de 5 x 16)
- Codificada por colores para identificar fácilmente los procedimientos de laboratorio o técnicos individuales
- Coordenadas moldeadas para facilitar la organización y la ubicación
- Fabricada con polipropileno resistente con asas moldeadas para facilitar la manipulación
- Esterilizables en autoclave y aptas para congelación
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Admite | Microtubos (1,5 a 2 mL) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 80 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento en congeladores |
| Mostrar más |