Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados de adaptador macho de tubo de polipropileno
Código de producto. 15202608 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
MNPT de 1/4 pulg
MNPT de 1/8 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
15202608 MNPT de 1/4 pulg paquete de 10
15277536 MNPT de 1/8 pulg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15202608 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4062145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.10€
    29.36€ / paquete de 10
    Ahorro 1.74€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos con DI de 6,35 × 3,17 mm (1/4 x 1/8 pulgadas)
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de rosca MNPT de 1/4 pulg
Tipo de producto Adaptador de tubo macho