Learn More
Ark Plas Products™ Conexiones Luer macho de polipropileno con anillo de bloqueo
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Manguera 1/16 pulg.
Manguera 1/8 pulg.
Manguera 3/16 pulg.
Manguera 3/32 pulg.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
- Tapones Luer de polipropileno natural
- Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
- Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
- Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos flexibles o puertos de rosca |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -17 °C |
| Cantidad de embalaje | 25/paq. |
| Tamaño de puerto | Manguera 1/16 pulg. |
| Color | Natural |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Mostrar más |