Learn More
Ark Plas Products™ Conexiones Luer macho de polipropileno con anillo de bloqueo
Código de producto. 11841090
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Manguera 1/16 pulg.
Manguera 1/8 pulg.
Manguera 3/16 pulg.
Manguera 3/32 pulg.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto Tamaño de la unidad
11841090 Manguera 1/8 pulg. paquete de 25
11891060 Manguera 1/16 pulg. paquete de 25
11741996 Manguera 3/16 pulg. 25 PCS
11871070 Manguera 3/32 pulg. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11841090 Proveedor Ark Plas Products™ N.º de proveedor LAX26PP0
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. Los tapones Luer de polipropileno Ark Plas Products™ incluyen juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
  • Tapones Luer de polipropileno natural
  • Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
  • Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
  • Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos flexibles o puertos de rosca
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -17 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Manguera 1/8 pulg.
Color Natural
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Luer macho con anillo de bloqueo