Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer Premium de polipropileno
Código de producto. 14889980 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Encaja en manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Encaja en manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
14889980 Encaja en manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas) 25 PCS
15296618 Encaja en manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas) 1 PCS
13546720 Encaja en manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas) 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 14889980 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4551800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.85€
    19.89€ / paquete de 25
    Ahorro 54.96€
    73% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. El accesorio Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ con anillos de bloqueo se ha fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazable. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. El accesorio Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ con anillos de bloqueo se ha fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazable. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
  • Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
  • Buena resistencia química. Temperatura máxima de 87 °C  (190 °F)
  • Esterilizar mediante óxido de etileno o irradiación gamma (no se recomienda para la esterilización en autoclave)
  • Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
  • También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Encaja en manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
Cantidad de embalaje 25/pack
Max. Operating Temperature (English) 190 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 87 °C
Tipo de producto Accesorio Luer macho con anillo de bloqueo