Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer Premium de polipropileno
Código de producto. 13546720
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Encaja en manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Encaja en manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
13546720 Encaja en manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas) 25 PCS
14889980 Encaja en manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas) 25 PCS
15296618 Encaja en manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13546720 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4551802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.75€
    19.89€ / paquete de 25
    Ahorro 65.86€
    76% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. El accesorio Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ con anillos de bloqueo se ha fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazable. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. El accesorio Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ con anillos de bloqueo se ha fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazable. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
  • Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
  • Buena resistencia química. Temperatura máxima de 87 °C  (190 °F)
  • Esterilizar mediante óxido de etileno o irradiación gamma (no se recomienda para la esterilización en autoclave)
  • Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
  • También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Encaja en manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Tipo de producto Conexión Luer