Learn More
Ark Plas Products™ Tapón Luer de polipropileno
Código de producto. 11712625
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conector Luer deslizante macho
Conector Luer hembra
Conector Luer macho con bloqueo
Tamaño de la unidad:
25 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11712625 Conector Luer macho con bloqueo 25 PCS
11761976 Conector Luer hembra 25 PCS
11851120 Conector Luer deslizante macho 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11712625 Proveedor Ark Plas Products™ N.º de proveedor LPA31PP0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. Los tapones Luer de polipropileno Ark Plas Products™ incluyen juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
  • Tapones Luer de polipropileno natural
  • Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
  • Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
  • Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Material Polipropileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -17 °C
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Color Natural
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Conector Luer macho con bloqueo