Learn More
Masterflex™ Accesorios Luer ADCF de polipropileno
Descripción
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales.Los accesorios Luer ADCF de polipropileno Cole-ParmerTM son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños.Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
- Fabricada a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En cumplimiento de ISO Normas 594-1
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Cumple USP Especificaciones de la clase VI
- Buena resistencia química
- Temperatura máxima 190 °F
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Luer macho a 1/4 in Adaptador de púas |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 25 |
| Tipo de producto | Polipropileno ADCF Accesorio Luer |