Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Código de producto. 15116116 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Hembra × hembra × hembra
Luer hembra x Luer hembra, codo
Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
Macho × hembra × hembra
Rosca macho LL a 1/4 a 28 UNF
Rosca macho LL a 10 a 32
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
15116116 Hembra × hembra × hembra 25 PCS
15114865 Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) 25 PCS
15305641 Luer hembra x Luer hembra, codo paquete de 25
15102954 Rosca macho LL a 1/4 a 28 UNF paquete de 25
15395631 Rosca macho LL a 10 a 32 paquete de 25
15329612 Macho × hembra × hembra paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15116116 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.75€
    34.18€ / paquete de 25
    Ahorro 5.57€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una variedad de opciones de ajuste, estos accesorios Luer son ideales para muchas aplicaciones, incluidas jeringas o tubos pequeños. El accesorio Luer de polipropileno Cole-Parmer™ está disponible con púas estándar, anchas y de perfil bajo.
  • Tres estilos de púa: estándar, de gran calibre y de perfil bajo.
    • Las púas de gran calibre ofrecen un flujo de fluido mejorado a través del accesorio y se pueden utilizar con cualquier tubo flexible.
    • Las púas de perfil bajo son ideales para su uso con tubos semirrígidos como nailon, polietileno o polipropileno.
  • Fabricado de acuerdo con ISO De acuerdo con las normas 594-1, estos accesorios se limpian, inspeccionan y son totalmente trazables.
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
  • Elija entre una gama de tamaños, de 1/16 in a 1/4 in, con una variedad de opciones de conexión.
  • Pack de 25
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas ISO 594-1
Material Polipropileno
Para utilizar con Hembra × hembra × hembra
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Tipo de producto Conexión Luer