Learn More
Buerkle™ Conectores de tubos de manguera de polipropileno con boquillas cilíndricas
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 9 mm
Manguera de 9 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Polipropileno
- Resistentes a temperaturas de hasta + 135 °C máximo.
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Manguera de 5 a 7 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistente a un temperatura de hasta 135 °C |
| Forma | Recto |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Tipo de producto | Conector de tubos de manguera |