Learn More
Buerkle™ Conectores rectos de polipropileno con boquillas cónicas
Código de producto. 10249391 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 14 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 10 mm
Manguera de 9 a 12 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
10249391 Manguera de 3 a 5 mm 10 PCS
10620143 Manguera de 5 a 7 mm 10 PCS
10198251 Manguera de 7 a 10 mm 10 PCS
10289341 Manguera de 9 a 12 mm paquete de 10
10138161 Manguera de 11 a 14 mm paquete de 10
10486891 Manguera de 13 a 15 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10249391 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87000406
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para alta resistencia térmica. Los conectores rectos de polipropileno con boquillas cónicas Buerkle™ resisten temperaturas de hasta 135 °C.
Conector de manguera recto cilíndrico con boquillas cónicas
  • Polipropileno
  • Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros para mangueras de va
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Manguera de 3 a 5 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 10/escala
Forma Recto
Color Blanco
Tipo de producto Conector de tubos de manguera