Learn More
Kartell™ Llaves de paso con orificio recto Plastilab™
Código de producto. 10564471
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
4,9 mm
7 mm
10,9 mm
12,7 mm
Tamaño del tapón:
DE nominal: 10 mm
DE nominal: 13 mm
DE nominal: 15 mm
DE nominal: 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10564471 7 mm DE nominal: 10 mm paquete de 10
10091051 12,7 mm DE nominal: 15 mm paquete de 10
12388249 4,9 mm DE nominal: 8 mm cada uno
10603282 10,9 mm DE nominal: 13 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10564471 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0037100
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para líquidos y gases a baja presión o vacío bajo.
  • El cuerpo de HDPE se interconecta con el tapón de polipropileno
  • Presión de funcionamiento máxima de 0,5 bar
Especificaciones
Calibre de tapón 7 mm
Material Polipropileno, Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón DE nominal: 10 mm