Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de microtubos flotantes de polipropileno
Código de producto. 13456959 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
16 microtubos de 1,5/2 ml
20 microtubos de 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
13456959 20 microtubos de 1,5/2 ml paquete de 4
13436959 16 microtubos de 1,5/2 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13456959
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga a flote microtubos en un baño de agua o insértelos en hielo triturado para un enfriamiento rápido. Las gradillas de microtubos flotantes Fisherbrand™ se pueden utilizar en una mesa de trabajo, con baños de agua o en recipientes de hielo.
  • Las patas extraíbles ofrecen dos opciones:
    • Sujete las patas de modo que la gradilla quede en posición vertical sobre la parte superior del banco
    • Separe las piernas para que las muestras puedan salir rápidamente empujando hacia abajo sobre cualquier superficie.
  • Mide 60 mm de alto incluidas las patas
  • No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Descripción 98 mm de diám.
Tipo Gradilla para microcentrífuga
Admite 20 microtubos de 1,5/2 ml
Incluye Patas extraíbles
Material Polipropileno
Forma Redondo
Altura (métrico) 60 mm