Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador de película de polipropileno
Código de producto. 15610785 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Morado
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15610785 Blanco paquete de 10
15620785 Azul paquete de 10
15630785 Verde claro paquete de 10
15640785 Morado paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15610785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.51€
    66.81€ / paquete de 10
    Ahorro 39.70€
    37% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gracias a la fabricación con película de polipropileno, duran más que las cajas de cartón que son susceptibles de ablandarse y producir polvo. Las cajas de congelación de película de polipropileno Fisherbrand™ ofrecen una alternativa mucho más renta
  • La fabricación de polipropileno reduce significativamente la posibilidad de tener moho
  • Cajas fáciles de montar que se envían en formato plano
  • Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son resistentes a la humedad
  • Separadores incluidos con las cajas
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de – 80 °C
  • Se puede utilizar en congeladores mecánicos y recipientes de hasta – 196 °C (solo fase vapor)
Especificaciones
Antirrotación Sí
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Cuadrado
Tipo Congelador
Admite 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Incluye Divisores
Temperatura máxima -80°C
Temperatura mín. (métrico) -196°C
Cantidad 10/Paq.
Conjunto de tubos 9 x 9
Temperatura que resiste (métrico) Hasta -80°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 125 x 125 x 49 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Anchura (métrico) 125 mm
Altura (métrico) 49 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,1 mm
Peso (métrico) 1,03 kg