Learn More
Ark Plas Products™ Extensión Luer hembra de polipropileno
Código de producto. 11881120
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Manguera 1/16 pulg.
Manguera 1/18 pulg.
Manguera 3/16 pulg.
Manguera 3/32 pulg.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto Tamaño de la unidad
11881120 Manguera 1/18 pulg. 25 PCS
11861120 Manguera 1/16 pulg. paquete de 25
11751996 Manguera 3/16 pulg. 25 PCS
11871120 Manguera 3/32 pulg. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11881120 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer LHX33PP0
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Visa alla kampanjer
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. La extensión Luer hembra de polipropileno Ark Plas Products™ incluye juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
  • Tapones Luer de polipropileno natural
  • Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
  • Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
  • Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Specifikationer
Certificaciones/conformidad Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos flexibles o puertos de rosca
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -17 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Manguera 1/18 pulg.
Color Natural
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Agarradera Luer hembra
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.