Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Código de producto. 14860962
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer hembra para tubos dentados semirrígidos de perfil bajo de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 3/32 pulg
Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 5/32 pulg
Encaja en Luer hembra × adaptador Luer hembra
Encaja en Luer hembra × manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Encaja en Luer hembra × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Encaja en Luer hembra × rosca de sellado inferior UNF de 0,25-28
Encaja en Luer macho para Luer hembra
Se ajusta a la conexión Luer hembra para manguera de 0,48 cm (3/16 pulg.)
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
14860962 Se ajusta a la conexión Luer hembra para manguera de 0,48 cm (3/16 pulg.) 25 PCS
15257086 Encaja en Luer hembra × manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas) paquete de 25
15276468 Encaja en Luer hembra para tubos dentados semirrígidos de perfil bajo de 1,58 mm (1/16 pulgadas) 25 PCS
15381452 Encaja en Luer hembra × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) 25 PCS
15196303 Encaja en Luer hembra × rosca de sellado inferior UNF de 0,25-28 paquete de 25
14845571 Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 3/32 pulg 25 PCS
15194542 Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 5/32 pulg paquete de 25
15134786 Encaja en Luer hembra × adaptador Luer hembra paquete de 25
13518820 Encaja en Luer macho para Luer hembra paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 14860962 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. Los accesorios Luer de polipropileno Cole-Parmer™ son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
  • Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16" a 1⁄4", con numerosas opciones de conexión
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En conformidad con los estándares ISO 594-1
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) • Muy buena resistencia química
  • Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Para utilizar con Se ajusta a la conexión Luer hembra para manguera de 0,48 cm (3/16 pulg.)