Learn More
Heathrow Scientific™ Caja de envío de portaobjetos de microscopio de polipropileno
Código de producto. 16310736 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
5000
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Capacidad para portaobjetos Tamaño de la unidad
16310736 5000 paquete de 25
1 options
Código de producto. 16310736 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS15983G
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga los portaobjetos a salvo y libres de daños. Las cajas de envío de portaobjetos de microscopio de polipropileno Heathrow Scientific™ incluyen ranuras de canal para evitar roturas.
  • Los contenedores de polipropileno admiten hasta cinco portaobjetos estándar (25 x 75 mm)
  • La pared interior cuenta con canales ranurados para mantener los portaobjetos separados y para facilitar la extracción.
  • La tapa se cierra de forma segura para mantener a salvo los portaobjetos.
  • Pack de 25
  • Las cajas de envío de apertura lateral miden 43 x 24 x 88 mm
  • Disposable (Desechable)
Especificaciones
Tipo Kit de transporte de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 5000
Color Surtido
El dispositivo tiene Portaobjetos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43 x 24 x 88 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos para microscopía
Altura (métrico) 88 mm
Incluye Canales ranurados
Longitud (métrico) 43 mm
Material Polipropileno
Cantidad 25/Paq.
Anchura (métrico) 24 mm