Learn More
Multiroir™ Cajones de polipropileno apilables
Código de producto. 11788371
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
15 L
25 L
Color:
Blanco
Gris
Gris oscuro
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
11788371 15 L Blanco cada uno
30487000 15 L Gris oscuro paquete de 6
30486998 25 L Gris paquete de 4
11708024 10 L Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11788371 Proveedor Multiroir™ N.º de proveedor 18302
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y mantenga organizados artículos en polipropileno de protección con el cajón de polipropileno apilable Multiroir™. Disponibles en blanco o gris oscuro, los cajones son apilables y tienen capacidad de deslizamiento de cajón para mayor facili
  • Apilable
  • Bordes levantados para facilitar el apilado y el deslizamiento
  • Tapa ajustada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 L
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Tipo de producto Cajón
Cantidad 1 unidad
Modelo Bordes levantados
Longitud (métrico) 370 mm
Anchura (métrico) 263 mm
Altura (métrico) 174 mm